3-Fluoroazetidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1186-200MG F1186-1G
TCIAF1186-200MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAF1186-200MG TCIAF1186-1G
3-Fluoroazetidine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formule: C3H7ClFN
Numéro MDL: MFCD05663715
Numéro CAS: 617718-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27bc72e802a3f6f6a44c7ec5fe3e03d8daf18039&vid=27bc72e802a3f6f6a44c7ec5fe3e03d8daf18039&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité