Fraxinellone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3R,3aR)-3-(Furan-3-yl)-3a,7-dimethyl-3a,4,5,6-tetrahydroisobenzofuran-1(3H)-one
F1187-10MG F1187-50MG
TCIAF1187-10MGEA 119 EUR InStock
TCIAF1187-10MG TCIAF1187-50MG
Fraxinellone ≥96.0% (par GC)
Fraxinellone
Formule: C₁₄H₁₆O₃
MW: 232,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11101451
Numéro CAS: 28808-62-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -41.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité