1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with copper chip
F1190-1G F1190-5G
TCIAF1190-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF1190-1G TCIAF1190-5G
1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Fluoro-2-iodoethane
Formule: C₂H₄FI
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00748131
Numéro CAS: 762-51-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité