Fenpyroximate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-[[[(E)-[(1,3-Dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]benzoate, 4-[[[(E)-[(1,3-Dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]benzoic acid tert-Butyl ester
F1195-100MG F1195-1G
TCIAF1195-100MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAF1195-100MG TCIAF1195-1G
Fenpyroximate ≥98.0% (par HPLC)
Fenpyroximate
Formule: C₂₄H₂₇N₃O₄
MW: 421,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274596
Numéro CAS: 134098-61-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03996
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité