3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
F1197-1G F1197-5G
TCIAF1197-1GEA 22 EUR InStock
TCIAF1197-1G TCIAF1197-5G
3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00075256
Numéro CAS: 147624-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 5.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité