2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
F1199-5G F1199-25G
TCIAF1199-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAF1199-5G TCIAF1199-25G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆FNO₃
MW: 183,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277867
Numéro CAS: 79110-05-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité