Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic acid triethylamine complex 5:2, Formic acid - triethylamine (5:2) Azeotrope, TEAF
F1202-25ML F1202-100ML
TCIAF1202-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAF1202-25ML TCIAF1202-100ML
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
Formule: C₁₇H₄₀N₂O₁₀
MW: 432,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040600
Numéro CAS: 15077-13-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité