2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1203-1G F1203-5G
TCIAF1203-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAF1203-1G TCIAF1203-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine Hydroiodide
Formule: C₈H₁₀FN·HI
Numéro CAS: 1413269-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité