1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F1204-10MG F1204-50MG
TCIAF1204-10MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAF1204-10MG TCIAF1204-50MG
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine ≥95.0% (par HPLC)
1-(4-Fluorophenyl)-3-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]quinoxalin-2-amine
Formule: C₂₂H₁₅FN₄O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02236691
Numéro CAS: 374922-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.70 to 14.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité