Fenspiride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Fenspiride HCl
F1211-1G F1211-5G
TCIAF1211-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF1211-1G TCIAF1211-5G
Fenspiride hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fenspiride hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₂·HCl
MW: 296,80 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133315
Numéro CAS: 5053-08-7
EINECS: 225-752-9
Merck Index: 14,03999
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité