Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
F1213-5G F1213-25G
TCIAF1213-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAF1213-5G TCIAF1213-25G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formule: C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00144318
Numéro CAS: 81406-37-3
EINECS: 279-752-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité