Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-trans-4-Amc-OH, trans-4-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-Fmoc-tranexamic acid, trans-4-[[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
F1215-1G F1215-5G
TCIAF1215-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF1215-1G TCIAF1215-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00273480
Numéro CAS: 167690-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité