Fidaxomicin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F1216-100MG F1216-25MG
TCIAF1216-100MGEA 384 EUR InStock
TCIAF1216-100MG TCIAF1216-25MG
Fidaxomicin ≥98.0% (par HPLC)
Fidaxomicin
Formule: C₅₂H₇₄Cl₂O₁₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27976367
Numéro CAS: 873857-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité