2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F1217-1G F1217-5G
TCIAF1217-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAF1217-1G TCIAF1217-5G
2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4,4'-bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₃₀H₄₁F
MW: 420,656 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053361
Numéro CAS: 102714-93-2
EINECS: 441-120-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité