Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F1218-1G F1218-5G
TCIAF1218-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF1218-1G TCIAF1218-5G
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Numéro MDL: MFCD02179621
Numéro CAS: 137654-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité