Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Fournisseur: Molekula
15583676-100G 15583676-25G
MOLE15583676-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15583676-100G MOLE15583676-25G
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité