1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-2-Propen-1-yl-2-furanmethanol
F1226-5G F1226-1G
TCIAF1226-5GEA 159 EUR InStock
TCIAF1226-5G TCIAF1226-1G
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol ≥95.0% (par GC)
1-(Furan-2-yl)but-3-en-1-ol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093935
Numéro CAS: 6398-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0420 to 1.0520
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité