Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fullerene C70 ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAF1233-100MGEA 319 EUR InStock
TCIAF1233-100MG
Fullerene C70 ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique
Fullerene C70


Formule: C₇₀
MW: 840,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00282904
Numéro CAS: 115383-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Electron Mobility (muFET) min. 0.30 cm2/Vs (OTS Si/SiO2 substrate)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité