3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
F1237-200MG F1237-1G
TCIAF1237-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAF1237-200MG TCIAF1237-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9341 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112520
Numéro CAS: 856250-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité