Fluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H-Fluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
F1245-25G F1245-5G
TCIAF1245-25GEA 346 EUR InStock
TCIAF1245-25G TCIAF1245-5G
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₁BO₂
MW: 292,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294548
Numéro CAS: 922706-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité