4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1246-25G F1246-5G
TCIAF1246-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAF1246-25G TCIAF1246-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD23098941
Numéro CAS: 1075705-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité