2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
F1250-1G F1250-5G
TCIAF1250-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAF1250-1G TCIAF1250-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₆FN·HCl
MW: 99,53 g/mol
Point de fusion: 100°C
Numéro MDL: MFCD00008161
Numéro CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité