1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxaldehyde, 5'-(4-Formylphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarbaldehyde
F1252-200MG F1252-1G
TCIAF1252-200MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAF1252-200MG TCIAF1252-1G
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene ≥96.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(4-formylphenyl)benzene
Formule: C₂₇H₁₈O₃
MW: 390,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD27937712
Numéro CAS: 118688-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 248.0 to 252.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité