3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F1253-1G F1253-5G
TCIAF1253-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF1253-1G TCIAF1253-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
Numéro MDL: MFCD06795681
Numéro CAS: 775351-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité