1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F1254-200MG F1254-1G
TCIAF1254-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAF1254-200MG TCIAF1254-1G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18205954
Numéro CAS: 137081-41-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité