4-Fluorophénéthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylammonium chloride, 4-Fluorophenethylamine hydrochloride, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
F1256-1G F1256-5G
TCIAF1256-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF1256-1G TCIAF1256-5G
4-Fluorophénéthylamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluorophénéthylamine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁ClFN
MW: 175,63 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00008190
Numéro CAS: 459-19-8
EINECS: 207-285-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité