Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Fournisseur: Serva
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
31812.01 31812.02
SERA31812.01EA 0 EUR InStock
SERA31812.01 SERA31812.02
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174,2 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité