Hexadecyl gallate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Gallic Acid Cetyl Ester, Cetyl Gallate, Gallic Acid Hexadecyl Ester
G0013-25G G0013-5G
TCIAG0013-25GEA 314 EUR InStock
TCIAG0013-25G TCIAG0013-5G
Hexadecyl gallate ≥95.0% (par GC)
Hexadecyl gallate
Formule: C₂₃H₃₈O₅
MW: 394,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016428
Numéro CAS: 5026-65-3
EINECS: 225-715-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité