Guanidine sulphamate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0022-25G G0022-500G
TCIAG0022-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0022-25G TCIAG0022-500G
Guanidine sulphamate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Guanidine sulphamate
Formule: CH₅N₃
MW: 156,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060261
Numéro CAS: 50979-18-5
EINECS: 256-886-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité