Iron(II) gluconate hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0038-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAG0038-25G TCIAG0038-500G
Iron(II) gluconate hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Iron(II) gluconate hydrate
Formule: C₁₂H₂₄FeO₁₅
MW: 464,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150872
Numéro CAS: 22830-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Cerium redox Method) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +10.0 deg (C=1 H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité