D-Glucosamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Glucosaminic Acid
G0042-1G G0042-5G
TCIAG0042-1GEA 121 EUR InStock
TCIAG0042-1G TCIAG0042-5G
D-Glucosamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Glucosamic acid
Formule: C₆H₁₃NO₆
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037764
Numéro CAS: 3646-68-2
EINECS: 222-879-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b36de0516aa59660a2dc4e66fa4ce72a79f927&vid=a6b36de0516aa59660a2dc4e66fa4ce72a79f927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.5 to -15.5 deg (C=2.5, 1mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité