D-(+)-Glucosamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0044-25G G0044-500G
TCIAG0044-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAG0044-25G TCIAG0044-500G
D-(+)-Glucosamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₅
Numéro MDL: MFCD00135831
Numéro CAS: 66-84-2
EINECS: 200-638-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +74.0 deg (C=1, H2O) (after 20hours)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité