γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nω-(4-Nitrophenyl)-L-glutamine hydrate, GPNA hydrate, L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide hydrate, H-Glu(pNA)-OH, L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide) hydrate, γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide Hydrate
G0065-1G G0065-5G
TCIAG0065-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAG0065-1G TCIAG0065-5G
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
γ-L-Glutamyl-4-nitroanilide (GPNA) hydrate
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₅·H₂O
MW: 267,24 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00036218
Numéro CAS: 7300-59-6
EINECS: 230-748-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9451e276579edaf9decf7ce443bb2d63781a998e&vid=fff89ca895fcd0cac4802effd9d4301cf5cc661d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +32.0 deg (C=2, 0.5mol/L HCl)
Water 6.0 to 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité