Disodium glutarate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
G0070-25G G0070-500G
TCIAG0070-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAG0070-25G TCIAG0070-500G
Disodium glutarate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium glutarate
Formule: C₅H₈O₄
MW: 176,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070497
Numéro CAS: 13521-83-0
EINECS: 236-864-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité