Diacetin (contains Mono-, Tri-, Glycerol)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
G0077-25G G0077-500G
TCIAG0077-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0077-25G TCIAG0077-500G
Diacetin (contains Mono-, Tri-, Glycerol)
Diacetin
Formule: C₇H₁₂O₅
MW: 176,17 g/mol
Point d'ébullition: 261°C
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00008717
Numéro CAS: 25395-31-7
EINECS: 246-941-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 40.0% (total of isomer)
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité