Monolaurin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydroxypropyl dodecanoate, Glycerol alpha-Monolaurate
G0081-25G G0081-5G
TCIAG0081-25GEA 110 EUR InStock
TCIAG0081-25G TCIAG0081-5G
Monolaurin ≥98.0% (par GC)
Monolaurin
Formule: C₁₅H₃₀O₄
MW: 274,40 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD00037815
Numéro CAS: 142-18-7
EINECS: 205-526-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bf5fbdacb89296265381086f273cce0441d95db&vid=3bf5fbdacb89296265381086f273cce0441d95db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité