Monostearin >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydroxypropyl stearate, 1-Stearoyl-rac-glycerol
G0085-25G G0085-500G
TCIAG0085-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0085-25G TCIAG0085-500G
Monostearin >60.0% (par GC)
Monostearin
Formule: C₂₁H₄₂O₄
MW: 358,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036186
Numéro CAS: 123-94-4
EINECS: 204-664-4
Merck Index: 14,04489
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 % (total of isomer)
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité