Tripropionin ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycerol Tripropionate
G0090-25G G0090-500G
TCIAG0090-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0090-25G TCIAG0090-500G
Tripropionin ≥95.0% (par GC)
Tripropionin
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,29 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00027005
Numéro CAS: 139-45-7
EINECS: 205-365-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité