Glycy- l-alanine
Fournisseur: TCI
G0113-1G G0113-5G
TCIAG0113-1GEA 55 EUR InStock
TCIAG0113-1G TCIAG0113-5G
Glycy- l-alanine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: –48,0 to –51,0 °C (C=2, H₂O)
  • Solubility in water: Almost transparency
  • EINECS: 223-019-8
  • Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
  • Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Ala-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité