Glycyl-l-glutamic acid
Fournisseur: TCI
G0123-1G G0123-100MG
TCIAG0123-1GEA 135 EUR InStock
TCIAG0123-1G TCIAG0123-100MG
Glycyl-l-glutamic acid
Protéines et Peptides
Melting point: 158 °C
Specific rotation [a]20/D: –7° (C=5, H₂O)
Water: Max. 8,0%
Purity (nonaqueous titration): Min. 98,0% (calculated on anhydrous substance)
Product categories: Bioscience, Oligopeptides
Other product names/synonyms: H-Gly-Glu-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité