Glycyl-DL-norleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-DL-Nle-OH
G0133-1G G0133-5G
TCIAG0133-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAG0133-1G TCIAG0133-5G
Glycyl-DL-norleucine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Glycyl-DL-norleucine
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038187
Numéro CAS: 1504-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 227.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité