Glycyl-DL-norvaline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-DL-Nva-OH
G0134-1G G0134-5G
TCIAG0134-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAG0134-1G TCIAG0134-5G
Glycyl-DL-norvaline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Glycyl-DL-norvaline
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038186
Numéro CAS: 2189-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63595cd70a1a5145436a1abc96f471dd490ea465&vid=63595cd70a1a5145436a1abc96f471dd490ea465&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité