Glycyl-l-phenylalanine
Fournisseur: TCI
G0136-1G G0136-100MG
TCIAG0136-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAG0136-1G TCIAG0136-100MG
Glycyl-l-phenylalanine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: 41° (C=2, H₂O)
  • Solubility in water: almost transparency
  • EINECS: 222-027-9
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Phe-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité