Glycylsarcosine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-Sar-OH
G0138-1G G0138-5G
TCIAG0138-1GEA 151 EUR InStock
TCIAG0138-1G TCIAG0138-5G
Glycylsarcosine ≥97.0% (par HPLC)
Glycylsarcosine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038193
Numéro CAS: 29816-01-1
EINECS: 249-875-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité