Glycyl-l-tryptophan hydrate
Fournisseur: TCI
G0144-1G G0144-100MG
TCIAG0144-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAG0144-1G TCIAG0144-100MG
Glycyl-l-tryptophan hydrate
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: 27,0 to 30,0° (C=2, 5 mol/L HCl)
  • Solubility in 5 mol/L HCl: almost transparency
  • EINECS: 219-235-7
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Trp-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité