Glycyl-l-valine
Fournisseur: TCI
G0148-1G G0148-5G
TCIAG0148-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAG0148-1G TCIAG0148-5G
Glycyl-l-valine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: –20° (C=2, H₂O)
  • Solubility in water: Almost transparency
  • EINECS: 217-806-5
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Gly-Val-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité