Glycyrrhetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 18 beta-Glycyrrhetic acid
G0149-1G G0149-25G
TCIAG0149-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0149-1G TCIAG0149-25G
Glycyrrhetic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Glycyrrhetic acid
Formule: C₃₀H₄₆O₄
MW: 470,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003706
Numéro CAS: 471-53-4
EINECS: 207-444-6
Merck Index: 14,03590
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +154.0 to +170.0 deg (C=1, Methanol)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité