Glycyrrhizin ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycyrrhizic Acid
G0150-25G G0150-1G
TCIAG0150-25GEA 99 EUR InStock
TCIAG0150-25G TCIAG0150-1G
Glycyrrhizin ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Glycyrrhizin
Formule: C₄₂H₆₂O₁₆
MW: 822,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065194
Numéro CAS: 1405-86-3
EINECS: 215-785-7
Merck Index: 14,04505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +63.0 deg (C=1.5, EtOH) (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité