Glyoxal 39% ∼8.8 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Ethanedial
TCIAG0152-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0152-25G TCIAG0152-500G
Glyoxal 39% ∼8.8 mol/L dans l'eau
Glyoxal
Formule: C₂H₂O₂
MW: 58,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006957
Numéro CAS: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.0 to 42.0 w/w%
Acid Value max. 10.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité