Glyoxalbis(2-hydroxyanil) ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
G0153-25G G0153-5G
TCIAG0153-25GEA 145 EUR InStock
TCIAG0153-25G TCIAG0153-5G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) ≥98.0% (sur base azote total)
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00002183
Numéro CAS: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité